Micro pipette controller
Micropipette, 1 ml
Catalogus # MARI2960408
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
This micro pipette filler is suitable for micro pipettes with circular mark and other small pipettes up to 1 ml capacity (for example: blood diluting pipettes).
- Facilitates the sampling
- Easy to use
- Integrated ejection device reduces the risk of infection through contaminated pipettes
- Autoclavable at 121 °C
Specificaties
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Micropipette
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.