5,6-Dimethoxy-1-indanone
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # MOLE14744935-5G
Marketsource
Leverancier: Molekula
5,6-Dimethoxy-1-indanone
Catalogus # MOLE14744935-5G
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 2107-69-9
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
- CAS-nummer:2107-69-9
- Formule:C₁₁H₁₂O₃
- MDL-nummer:MFCD00003790
- Molecular Weight:192.21 g/mol
- Kokend Pt:302 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:120 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:218-287-8
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:5 g