2-Bromo-1-indanol
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLE13094544-25G
Marketsource
Leverancier: Molekula
2-Bromo-1-indanol
Catalogus # MOLE13094544-25G
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 5400-80-6
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Bromo-1-hydroxyindane
- CAS-nummer:5400-80-6
- Formule:C₉H₉BrO
- MDL-nummer:MFCD00003798
- Molecular Weight:213.07 g/mol
- Kokend Pt:290 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:131…132 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:226-442-6
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g