Selenium dioxide ≥99%, GPR RECTAPUR®, sublimated
Plastic bottle for solids, 250 g
Leverancier: VWR Chemicals
Selenium dioxide ≥99%, GPR RECTAPUR®, sublimated
Catalogus # 21414.230
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 7446-08-4
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7446-08-4
- Formule:SeO₂
- MDL-nummer:MFCD00003562
- Molecular Weight:110.96 g/mol
- Merck index:13,08508
- Smelten Pt:315 °C
- Dichtheid:3,95 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-194-7
- UN:3283
- ADR:6.1,II
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer250 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250250)
Informatie over de verpakking
spec_VWRC21414.230 spec_VWRC21414.230 spec_VWRC21414.230.pdf
Product specificatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:Min. 99 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 10 ppm
- Ignition residue (SO4):Max. 0.05 %
- Cl (Chloride):Max. 100 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 50 ppm
- Fe (Iron):Max. 20 ppm
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:250 g