Orders LinkContactUsLinkComponent
Kiezelgel, granules, TECHNICAL
Kiezelgel, granules, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
Catalogus # 27613.294
Leverancier:   VWR Chemicals
Kiezelgel, granules, TECHNICAL
Catalogus # 27613.294
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  63231-67-4
Kiezelgel, granules, TECHNICAL
Kiezelgel, granules, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  63231-67-4
Price
46,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Moisture absorber, neutral, not deliquescing, not corrosive. It can be regenerated by heating at about 150 °C
  • CAS-nummer:63231-67-4
  • Formule:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00011232
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Kokend Pt:2230 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:> 1600 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Loss on drying (140 °C; 4 h):
    Max. 3%
  • Water-absorption capacity (40% RH):
    Min. 20%
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.