Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Glucose
D-(+)-Glucose
500 mg
Catalogus # 47249.
Leverancier:   Merck
D-(+)-Glucose
Catalogus # 47249.
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  50-99-7
D-(+)-Glucose
D-(+)-Glucose
500 mg
CAS-nummer:  50-99-7
Price
45,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
  • CAS-nummer:50-99-7
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00148912
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:14,04459
  • Smelten Pt:146 °C
  • Dichtheid:1,54 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-075-1
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mg
Specificaties