Over dit artikel
- CAS-nummer:124-02-7
- Formule:C₆H₁₁N
- MDL-nummer:MFCD00008642
- Molecular Weight:97.16 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- ADR:3 (6.1, 8),II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- EINECS:204-671-2
- UN:2359
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
- CAS-nummer:124-02-7
- Formule:C₆H₁₁N
- MDL-nummer:MFCD00008642
- Molecular Weight:97.16 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- ADR:3 (6.1, 8),II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- EINECS:204-671-2
- UN:2359
Documents
msds_803521
SDS
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Solubility:86 g/l (20 °C)
- Melting Point:-88 °C
- Molar Mass:97.15 g/mol
- Boiling Point:111 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:24.2 hPa (20 °C)
- Flash Point:11 °C
- Refractive Index:1.4405 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:0.93 - 14.2 %(V)
- Density:0.79 g/cm3 (20 °C)
- pH:11.5 (9.7 g/l, H2O)
- Ignition Point:273 °C
Product Family Options
Productinformatie