Preparation table for slides
Preparatietafel met nummering, wit, Karton, 340×205×5 mm
Catalogus # 630-2771
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Preparatietafel met nummering
- Materiaal:Karton
- b×d×h:340×205×5 mm