Magnesium chloride
Catalogus # MOLE41470438
Leverancier: Molekula
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg
- Seq:4024
Specificaties
Over dit artikel
:
:95.21 g/mol
Merck index:13,05684
Kokend Pt:1412 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:715 °C
Dichtheid:2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:232-094-6
CAS-nummer:7786-30-3
Formule:MgCl₂
MDL-nummer:MFCD00011106