ContactUsLinkComponent
Magnesium chloride, watervrij ≥98%, TECHNICAL
Magnesium chloride, watervrij ≥98%, TECHNICAL
Catalogus # 26123DC
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Magnesium chloride, watervrij ≥98%, TECHNICAL
Catalogus # 26123DC
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bucket
  • VPE:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 98 %
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
 :
 :95.21 g/mol
Merck index:13,05684
Kokend Pt:1412 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:715 °C
Dichtheid:2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:232-094-6
CAS-nummer:7786-30-3
Formule:MgCl₂
MDL-nummer:MFCD00011106