Orders LinkContactUsLinkComponent
Calciumchloride 90-98%, TECHNICAL
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Calciumchloride 90-98%, TECHNICAL
Leverancier:  VWR Chemicals
Certificaten
Calciumchloride 90-98%, TECHNICAL
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
  • CAS-nummer:10043-52-4
  • Formule:CaCl₂
  • MDL-nummer:MFCD00010903
  • Molecular Weight:110.98 g/mol
  • Merck index:14,01659
  • Kokend Pt:1600 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:772 °C
  • Dichtheid:2,174 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:233-140-8
  • BEREIKEN:01-2119494219-28
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    90 - 98 %
Product Family Options
Productinformatie