Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottle with head stopper
Dropping bottle with head stopper
100 ml
Catalogus # MARI3610105
Leverancier:   MARIENFELD
Dropping bottle with head stopper
Catalogus # MARI3610105
Leverancier:  MARIENFELD
Dropping bottle with head stopper
Dropping bottle with head stopper
100 ml
Price
10,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass, amber.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light sensitive substanzes
Dropping bottle with flat head stopper and round shoulder.
Specificaties
  • Capaciteit:
    100 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.