Sodium sulphite 95.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7757-83-7
:
Formule:Na₂SO₃
MDL-nummer:MFCD00003503
:126.04 g/mol
Merck index:13,08757
Smelten Pt:> 500 °C
Dichtheid:2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-821-4
BEREIKEN:01-2119537420-49
Specificatie testresultaten
- Assay (at filling):95.0 - 100.5 %
- Appearance of solution:Passes test Ph.Eur.
- Identification A:Passes test Ph.Eur.
- Identification B:Passes test Ph.Eur.
- Identification C:Passes test Ph.Eur.
- Solution S1:Passes test Ph.Eur.
- Colouration (10 %; water):Max. 10 APHA
- Heavy metals (as Pb):Max. 10 ppm
- S2O3 (Thiosulphate):Max. 0.1 %
- Fe (Iron):Max. 10 ppm
- Se (Selenium):Max. 10 ppm
- Zn (Zinc):Max. 25 ppm
- Conforms to Reag. Ph.Eur.:Passes test
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Certificaten
Zoeken op lotnummer750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Informatie over de verpakking
Frequently Bought Together