Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumthiosulfaat
Natriumthiosulfaat
50
Catalogus # HACH2293766
Leverancier:   Hach
Natriumthiosulfaat
Catalogus # HACH2293766
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  7772-98-7
Natriumthiosulfaat
50
CAS-nummer:  7772-98-7
Price
29,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Synoniemen:  Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
  • CAS-nummer:7772-98-7
  • Formule:Na₂S₂O₃
  • MDL-nummer:MFCD00003499
  • Molecular Weight:158.11 g/mol
  • Merck index:12,08844
  • Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:48 °C
  • Dichtheid:1,66 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-867-5
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    50