Over dit artikel
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck index:14,08627
- Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:323 °C
- Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:215-185-5
- ADR:8,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- UN:1823
- BEREIKEN:01-2119457892-27
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck index:14,08627
- Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:323 °C
- Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:215-185-5
- ADR:8,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- UN:1823
- BEREIKEN:01-2119457892-27
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummermsds_106467
SDS
ProductPage_106467 ProductPage_106467
Product specification
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Solubility:1090 g/l (20 °C)
- Melting Point:323 °C
- Molar Mass:40.00 g/mol
- Boiling Point:1390 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:(20 °C)
- Density:2.13 g/cm3 (20 °C)
- pH:14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Product Family Options
Productinformatie