Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumperoxide 96%
Corrosief
Oxiderend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Natriumperoxide 96%
Certificaten
Natriumperoxide 96%
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  di-Sodium peroxide
  • CAS-nummer:1313-60-6
  • Formule:Na₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00003497
  • Molecular Weight:77.98 g/mol
  • Merck index:13,08728
  • Smelten Pt:460 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:2,8 g/cm³
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-209-4
  • UN:1504
  • ADR:5.1,I
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
  • Titration with KMnO4:
    ≥95 %
  • Chloride (Cl):
    ≤50 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤50 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤50 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤50 ppm
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plastic bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 43,30 €
    43,30 €
    1 * 25 g
       43,30 €
  • Plastic bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 106,00 €
    106,00 €
    1 * 100 g
       106,00 €
  • Plastic bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 381,00 €
    381,00 €
    1 * 500 g
       381,00 €
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1 310,00 €
    1 310,00 €
    1 * 2,5 kg
       1 310,00 €