Orders LinkContactUsLinkComponent
Water
Water
   Duurzame opties beschikbaar
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Water
Leverancier:  Roth Carl
   Duurzame opties beschikbaar
Marketsource
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydrogen oxide
  • CAS-nummer:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck index:13,10098
  • Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:0 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-791-2
Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • ROTHA511.1
  • ROTHA511.3
  • Environmentally Preferable:
  • Veiligere gezondheid van mens en milieu
  • Veiligere gezondheid van mens en milieu
  • Milieu certificering:
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 23,90 €
    23,90 €
    1 * 1 L
       23,90 €
    Specificaties:
      Veiligere gezondheid van mens en milieu
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHA511.1
    Environmentally Preferable
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
    Milieu certificering
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
      Veiligere gezondheid van mens en milieu
    Marketsource
  • 5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 81,50 €
    81,50 €
    1 * 5 L
       81,50 €
    Specificaties:
      Veiligere gezondheid van mens en milieu
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHA511.3
    Environmentally Preferable
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
    Milieu certificering
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
      Veiligere gezondheid van mens en milieu
    Marketsource