Water
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Hydrogen oxide
- CAS-nummer:7732-18-5
- Formule:H₂O
- MDL-nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck index:13,10098
- Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:0 °C
- Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-791-2
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Hydrogen oxide
- CAS-nummer:7732-18-5
- Formule:H₂O
- MDL-nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck index:13,10098
- Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:0 °C
- Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-791-2
Product Family Options
Productinformatie
- VPEBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:MarketsourceMarketsource
- Specificaties:MarketsourceMarketsource