Orders LinkContactUsLinkComponent
Embedding cassettes
Embedding cassettes
Leverancier:   MARIENFELD
Embedding cassettes
Leverancier:  MARIENFELD
Certificaten
Embedding cassettes
Embedding cassettes
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Plastic (POM).
  • Resistant against the solvents usually used in laboratories
  • Different colours offer the possibility of colour coding (for example for different users, priorities)
  • One 45° inclined and two vertical marking areas
  • Roughness of the marking areas optimized to allow labelling by different systems
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • MARI5253104
    Embedding cassettes
    Embedding cassettes
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 116,00 €
    116,00 €
    1 * 500 ST
       116,00 €
  • MARI5253109
    Embedding cassettes
    Embedding cassettes
    oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 116,00 €
    116,00 €
    1 * 500 ST
       116,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.