Orders LinkContactUsLinkComponent
Water
Water
Leverancier:   Bernd Kraft
Water
Leverancier:  Bernd Kraft
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydrogen oxide
  • CAS-nummer:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck index:13,10098
  • Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:0 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-791-2
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plastic bottle
    2.500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 mL
    1 * 2.500 mL - 110,00 €
    110,00 €
    1 * 2.500 mL
       110,00 €
  • Plastic bottle
    0,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 0,5 L
    1 * 0,5 L
  • Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 63,10 €
    63,10 €
    1 * 1 L
       63,10 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.