Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy slides
Microscopy slides
Afgeschuinde, samengeklemde hoeken, met 12 blauw gedrukte ringen met Ø 13 - 14 mm
Catalogus # MARI1613100
Leverancier:   MARIENFELD
Microscopy slides
Catalogus # MARI1613100
Leverancier:  MARIENFELD
Microscopy slides
Microscopy slides
Afgeschuinde, samengeklemde hoeken, met 12 blauw gedrukte ringen met Ø 13 - 14 mm
Price
101,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These microscope slides feature highly visible blue rings (Ø 14mm).
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Afgeschuinde, samengeklemde hoeken, met 12 blauw gedrukte ringen met Ø 13 - 14 mm