Irrigators
2 l, Douchehouder met vlakke achterkant en ophangstrook
KART590
: KARTELL
Douchebakken/Irrigators, gemaakt van polypropyleen.
- Doorschijnend
- Met vlakke achterkant en ophangoog
- Autoclaveerbaar
- Type:Douchehouder met vlakke achterkant en ophangstrook
- Capaciteit:2 l
- Seq:02