Orders LinkContactUsLinkComponent
Water, Proteomics Grade
De site ondervindt momenteel technische problemen. Probeer het later opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Water, Proteomics Grade
Glass bottle, 1 L
Catalogus # 786-229
Leverancier:   G-Biosciences
Water, Proteomics Grade
Catalogus # 786-229
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  7732-18-5
Water, Proteomics Grade
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  7732-18-5
Price
51,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Ultra pure proteomic grade water that is fully compatible with 2D electrophoresis and mass spectrometry analysis.
Synoniemen:  Hydrogen oxide
  • CAS-nummer:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck index:13,10098
  • Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:0 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-791-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties