Water for analysis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
Synoniemen: Hydrogen oxide
- CAS-nummer:7732-18-5
- Formule:H₂O
- MDL-nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck index:13,10098
- Kokend Pt:100 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:0 °C
- Dichtheid:1 g/cm³
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-791-2
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Hydrogen oxide
- CAS-nummer:7732-18-5
- Formule:H₂O
- MDL-nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck index:13,10098
- Kokend Pt:100 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:0 °C
- Dichtheid:1 g/cm³
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-791-2
Documents
ACRO38940
SDS
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Non-volatile matter:≤0.0005 %
- Residue after ign. (sulfated):≤0.0002 %
- pH:5 to 8
- Absorbance:≤0.01 (water, 1 cm, 254 nm)
- Chloride (Cl):≤0.1 ppm
- Nitrate (NO3):≤0.2 ppm
- Phosphate (PO4):≤0.05 ppm
- Sulfate (SO4):≤1 ppm
- Silicate (as SiO2):≤0.01 ppm
- Aluminium (Al):≤0.02 ppm
- Ammonium (NH4):≤0.01 ppm
- Antimony (Sb):≤0.01 ppm
- Barium (Ba):≤0.01 ppm
- Bismuth (Bi):≤0.01 ppm
- Boron (B):≤0.01 ppm
- Cadmium (Cd):≤0.01 ppm
- Calcium (Ca):≤0.1 ppm
- Chromium (Cr):≤0.01 ppm
- Cobalt (Co):≤0.01 ppm
- Copper (Cu):≤0.01 ppm
- Gold (Au):≤0.01 ppm
- Iron (Fe):≤0.01 ppm
- Lithium (Li):≤0.02 ppm
- Magnesium (Mg):≤0.05 ppm
- Manganese (Mn):≤0.01 ppm
- Mercury (Hg):≤0.05 ppm
- Molybdenum (Mo):≤0.01 ppm
- Nickel (Ni):≤0.01 ppm
- Potassium (K):≤0.05 ppm
- Selenium (Se):≤0.01 ppm
- Silver (Ag):≤0.01 ppm
- Sodium (Na):≤0.1 ppm
- Strontium (Sr):≤0.05 ppm
- Tin (Sn):≤0.01 ppm
- Titanium (Ti):≤0.01 ppm
- Vanadium (V):≤0.01 ppm
- Zinc (Zn):≤0.05 ppm
- Zirconium (Zr):≤0.01 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤0.01 ppm
- KMnO4-reducing substance:Passes test
- Conductivity:≤6 µS/cm
Specificaties
Specificaties
- Catalog No:
- ACRO389400010
- ACRO389400025
- ACRO389400100
- Environmentally Preferable:
- Veiligere gezondheid van mens en milieu
- Veiligere gezondheid van mens en milieu
- Veiligere gezondheid van mens en milieu
- Milieu certificering:
- EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
- EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
- EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:
Veiligere gezondheid van mens en milieu More
Specifications
Cat. No.ACRO389400010Environmentally PreferableVeiligere gezondheid van mens en milieuMilieu certificeringEPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussionVeiligere gezondheid van mens en milieu - Specificaties:
Veiligere gezondheid van mens en milieu More
Specifications
Cat. No.ACRO389400025Environmentally PreferableVeiligere gezondheid van mens en milieuMilieu certificeringEPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussionVeiligere gezondheid van mens en milieu - Specificaties:
Veiligere gezondheid van mens en milieu More
Specifications
Cat. No.ACRO389400100Environmentally PreferableVeiligere gezondheid van mens en milieuMilieu certificeringEPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussionVeiligere gezondheid van mens en milieu
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.