Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 250 g
  SERA26883.01
Marketsource
 :   Serva
Potassium nitrate
  SERA26883.01
 :  Serva
Marketsource
 :  7757-79-1
Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 250 g
 :  7757-79-1
1 * 250 g
 :  Nitrate of Potash
  •  :7757-79-1
  •  :KNO₃
  •  :MFCD00011409
  •  :101.1 g/mol
  •  :13,07733
  •  :334 °C
  •  :2,109 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :231-818-8
  •  :1486
  •  :5.1,III
  •  :01-2119488224-35
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    250 g