Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium nitrate ≥97%, TECHNICAL
Potassium nitrate ≥97%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Catalogus # 26857.368
Oxiderend
Leverancier:   VWR Chemicals
Potassium nitrate ≥97%, TECHNICAL
Catalogus # 26857.368
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7757-79-1
Potassium nitrate ≥97%, TECHNICAL
Potassium nitrate ≥97%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
CAS-nummer:  7757-79-1
Price
77,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Nitrate of Potash
  • CAS-nummer:7757-79-1
  • Formule:KNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Merck index:13,07733
  • Smelten Pt:334 °C
  • Dichtheid:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • BEREIKEN:01-2119488224-35
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 97 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bucket
  • VPE:
    5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.