Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium nitrate ≥99.994% (metals basis)
Potassium nitrate ≥99.994% (metals basis)
Potassium nitrate ≥99.994% (metals basis)
Certificaten
Potassium nitrate ≥99.994% (metals basis)
Potassium nitrate ≥99.994% (metals basis)
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 99.994% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Physical Form: Crystalline Density: 2.109 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Synoniemen:  Nitrate of Potash
  • CAS-nummer:7757-79-1
  • Formule:KNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Merck index:14,7648
  • Kokend Pt:400 °C (ontbinding)
  • Smelten Pt:334 °C
  • Dichtheid:2,109
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • BEREIKEN:01-2119488224-35
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 114,00 €
    114,00 €
    1 * 25 g
       114,00 €
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 370,00 €
    370,00 €
    1 * 100 g
       370,00 €