Natriumazide
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # MOLE31803515-500G
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Sodium triazide
- CAS-nummer:26628-22-8
- Formule:NaN₃
- MDL-nummer:MFCD00003536
- Molecular Weight:65.01 g/mol
- Merck index:13,08653
- Smelten Pt:275 °C
- Dichtheid:1,85 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.