Natriumazide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
Synoniemen: Sodium triazide
CAS-nummer:26628-22-8
:
Formule:NaN₃
MDL-nummer:MFCD00003536
Dichtheid:1.846
Moleculair gewicht:65.01 g/mol
Smelten Pt:∼ 275 °C (ontbinding)
ADR:6.1 II
Merck index:13,08653
EINECS:247-852-1
UN:1687
:GHS06
:GHS09
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
- Environmentally Preferable:
Specificaties
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together