Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium iodide
Potassium iodide
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # A3872.0500
Leverancier:   PanReac AppliChem
Potassium iodide
Catalogus # A3872.0500
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  7681-11-0
Potassium iodide
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  7681-11-0
Price
310,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS-nummer:7681-11-0
  • Formule:Kl
  • MDL-nummer:MFCD00011405
  • Molecular Weight:166 g/mol
  • Merck index:13,07727
  • Kokend Pt:1330 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:686 °C
  • Dichtheid:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-659-4
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.