Oogspoelstation
Catalog # 118-0277
Supplier: ORKLA CARE
Specifications
- Omschrijving:Oogspoelstation met twee flessen van 500 ml en pleisterdispenser
- Environmentally Preferable:Duurzame materialen,Duurzame verpakking
- Milieu certificering:Verification of recycled plastic material by 3rd party, see separate document 'Cederroth Stations recycled plastic'
- VPE:1
Specifications
About this item
Oogspoelstation voor wandmontage met ruimte voor twee 500 ml-flessen, die automatisch worden geopend als ze uit hun houders worden gedraaid. De oplossing neutraliseert het oog-pH, dat wil zeggen dat het een neutraliserend effect heeft op spatten van alkaliën of zuren en sneller tot resultaat leidt dan een normale natriumchlorideoplossing.
- Bevat Salvequick-pleisterdispenser (incl. 40 steriele stoffen pleisters en 45 steriele kunststof pleisters), oogspoelinstructies en een sleutel
- Bevat extra ruimte voor overige toebehoren, bijv. bloedstelpend verband, brillen of handschoenen
- Transparante deur beschermt het product tegen stof en vuil en maakt het eenvoudig om te zien wanneer navulling nodig is
b×d×h: 290×120×560 mm
Spoeltijd: ~1,5 minuut
Houdbaarheid: 4,5 jaar
The green-coloured plastic in cderroth stations and dispensers are from January 2022 made of >85% recycled plastics. Old refrigerator parts are used to give next life in first aid products, which gives 90% lower CO₂ emissions compared with production of new plastics. At the same time, the outer cartons are made of 90% recycled fibre.
Ordering information: De oogspoelflessen worden niet meegeleverd. De Salvequick pleisterdispenser wordt meegeleverd, maar kan ook afzonderlijk worden besteld voor navulling.