Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumchloride
Natriumchloride
5 kg
Catalogus # MOLEM82456396
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Natriumchloride
Catalogus # MOLEM82456396
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  7647-14-5
Natriumchloride
5 kg
CAS-nummer:  7647-14-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS-nummer:7647-14-5
  • Formule:NaCl
  • MDL-nummer:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • Merck index:14,08599
  • Kokend Pt:1413 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:801 °C
  • Dichtheid:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-598-3
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 kg
Specificaties