Potassium chloride ≥97%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
: Potassiumchloride
- :7447-40-7
- :KCl
- :MFCD00011360
- :74.55 g/mol
- :14,07621
- :1420 °C (1013 hPa)
- :773 °C
- :1,98 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :231-211-8
- Assay:Min. 97 %
- Verpakking:Plastic bucket
- VPE:5 kg