Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumcarbonaat
Natriumcarbonaat
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Natriumcarbonaat
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
Natriumcarbonaat
Natriumcarbonaat
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS-nummer:497-19-8
  • Formule:Na₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00003494
  • Molecular Weight:105.99 g/mol
  • Merck index:14,08596
  • Kokend Pt:1600 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:854 °C
  • Dichtheid:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-838-8
  • BEREIKEN:01-2119485498-19
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 21,50 €
    21,50 €
    1 * 500 g
       21,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 38,90 €
    38,90 €
    1 * 1 kg
       38,90 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 595,00 €
    595,00 €
    1 * 25 kg
       595,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource