Natriumcarbonaat, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Catalogus # 1.02405.0080
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:80 g
- Seq:3392
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Solubility:220 g/l (20 °C)
- Melting Point:854 °C
- Molar Mass:105.99 g/mol
- Bulk Density:1100 kg/m3
- Boiling Point:1600 °C (decomposition)
- Density:2.53 g/cm3 (20 °C)
- pH:11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:105.99 g/mol
Merck index:14,08596
Kokend Pt:1600 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:854 °C
Dichtheid:2,53 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:207-838-8
BEREIKEN:01-2119485498-19
:GHS07
CAS-nummer:497-19-8
Formule:Na₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00003494