ContactUsLinkComponent
Rechte kranen voor buretten, DURAN®
  SCOT286449002
Rechte kranen voor buretten, DURAN®
  SCOT286449002
  • Boring Ø:
    2,0 mm
  • VPE:
    50
  • Kraan:
    12,5 NS
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear, grounded, without key.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
For glass manipulators.