Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium cyanide
Potassium cyanide
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # PRLS85202.260
Giftig
Corrosief
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   PROLABO CMP
Potassium cyanide
Catalogus # PRLS85202.260
Leverancier:  PROLABO CMP
CAS-nummer:  151-50-8
Potassium cyanide
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  151-50-8
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:151-50-8
  • Formule:KCN
  • MDL-nummer:MFCD00011397
  • Molecular Weight:65.12 g/mol
  • Merck index:13,07709
  • Kokend Pt:1625 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:634 °C
  • Dichtheid:1,55 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-792-3
  • UN:1680
  • ADR:6.1,I
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL