Orders LinkContactUsLinkComponent
Lithium bromide
Lithium bromide
Plastic bottle, 1 kg
Catalogus # 1.05669.1000
Irriterend
Leverancier:   Merck
Lithium bromide
Catalogus # 1.05669.1000
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  7550-35-8
Lithium bromide
Plastic bottle, 1 kg
CAS-nummer:  7550-35-8
Price
413,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7550-35-8
  • Formule:LiBr
  • MDL-nummer:MFCD00011077
  • Molecular Weight:86.84 g/mol
  • Merck index:13,05548
  • Kokend Pt:1265 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:550 °C
  • Dichtheid:3,46 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-439-8
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.