1,4-Dioxaan ≥99% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:123-91-1
:
Formule:C₄H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00006571
:88.11 g/mol
Merck index:14,3300
Kokend Pt:100…102 °C
Smelten Pt:11.8 °C
Dichtheid:1.034
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
:Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Flits Pt:12 °C (54 °F)
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together