Cyclohexene
PROOCHE104
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2 mL
- Seq:2145
:
:82.15 g/mol
:13,02756
:83 °C (1013 hPa)
:–104 °C
:0.81 g/cm³ (20 °C)
:–20 °C
:Kamertemperatuur
:203-807-8
:2256
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:110-83-8
:C₆H₁₀
:MFCD00001539