Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylcyclopentane 95%
Methylcyclopentane 95%
Irriterend
Gezondheid
Ontvlambaar
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Methylcyclopentane 95%
Certificaten
Methylcyclopentane 95%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:96-37-7
  • Formule:C₆H₁₂
  • MDL-nummer:MFCD00001382
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Kokend Pt:71 °C
  • Smelten Pt:–142,4 °C
  • Dichtheid:0,748 g/cm³
  • Flits Pt:–4 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:202-503-2
  • UN:2298
  • ADR:3,II
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥94 %
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 148,00 €
    148,00 €
    1 * 500 mL
       148,00 €
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 565,00 €
    565,00 €
    1 * 2,5 L
       565,00 €
  • Metal drum
    25 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 3 010,00 €
    3 010,00 €
    1 * 25 L
       3 010,00 €