Glasmicrovezelfilters zonder bindmiddel, klasse 32, Whatman™
Catalogus # 512-0664
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Specificaties
- Nr:32
- Partikelretentie:1,4 µm
- Seq:132
- Maat:101×305 mm
- Poriëngrootte:1 µm
- VPE:50
Specificaties
Over dit artikel
Dit zijn microglasvezelfilters voor algemene filtratietoepassingen.
- Fijne porositeit
- Bindmiddelvrij