Zoutzuur 6 M HCl (6N) volumetric solution, Fluka™
72033-1L
:
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
- Assay:5.988 - 6.012 mol/l
- Calibrated Against:tris
- Vapor Pressure:190 mmHg ( 25 °C)
: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
:
:36.46 g/mol
:231-595-7
:1789
:GHS07
:GHS05
:Kamertemperatuur
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324
:1.1 g/cm³ (20 °C)
:8 III