Orders LinkContactUsLinkComponent
Tropine
Tropine
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # ROTH4049.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Tropine
Catalogus # ROTH4049.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  120-29-6
Tropine
Glass bottle for solids, 10 g
CAS-nummer:  120-29-6
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
  • CAS-nummer:120-29-6
  • Formule:C₈H₁₅NO
  • MDL-nummer:MFCD00180667
  • Molecular Weight:141.21 g/mol
  • EINECS:204-384-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10 g
Specificaties