Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanon, MDB
Cyclohexanon, MDB
Glass bottle, 100 mL
Catalogus # HACH1403332
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Hach
Cyclohexanon, MDB
Catalogus # HACH1403332
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  108-94-1
Cyclohexanon, MDB
Cyclohexanon, MDB
Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  108-94-1
Price
32,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Pimelic Ketone
  • CAS-nummer:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • MDL-nummer:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck index:13,02755
  • Kokend Pt:155,6 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–31 °C
  • Dichtheid:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:43 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • BEREIKEN:01-2119453616-35
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL
Specificaties