Quinoline ≥96%, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
- :91-22-5
- :C₉H₇N
- :MFCD00006736
- :129.16 g/mol
- :13,08160
- :238 °C (1013 hPa)
- :–15 °C
- :1,095 g/cm³ (20 °C)
- :107 °C (gesloten beker)
- :Kamertemperatuur
- :202-051-6
- :2656
- :6.1,III
Documents
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101)
Packaging Information
spec_VWRC27341.294 spec_VWRC27341.294 spec_VWRC27341.294.pdf
Product specification
- Assay:Min. 96 %
- IR Spectrum:Passes test
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L