Quinoline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Purity: 97% CAS No.: 91-22-5 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.6260 Melting Point: -15° Boiling Point: 237° Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether Beilstein Reference: 107477 Merck Reference: 14,8068 UN No.: 2656 MDL No.: MFCD00006736
- CAS-nummer:91-22-5
- Formule:C₉H₇N
- MDL-nummer:MFCD00006736
- Molecular Weight:129.16 g/mol
- Merck index:14,8068
- Kokend Pt:237 °C
- Smelten Pt:–15 °C
- Dichtheid:1,090
- Flits Pt:101 °C (214 °F)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 91-22-5 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.6260 Melting Point: -15° Boiling Point: 237° Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether Beilstein Reference: 107477 Merck Reference: 14,8068 UN No.: 2656 MDL No.: MFCD00006736
- CAS-nummer:91-22-5
- Formule:C₉H₇N
- MDL-nummer:MFCD00006736
- Molecular Weight:129.16 g/mol
- Merck index:14,8068
- Kokend Pt:237 °C
- Smelten Pt:–15 °C
- Dichtheid:1,090
- Flits Pt:101 °C (214 °F)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice