Orders LinkContactUsLinkComponent
Quinoline 96%
Giftig
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Quinoline 96%
Certificaten
Quinoline 96%
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:91-22-5
  • Formule:C₉H₇N
  • MDL-nummer:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16 g/mol
  • Merck index:13,08160
  • Kokend Pt:237 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:–15 °C
  • Dichtheid:1,095 g/cm³
  • Flits Pt:101 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear light yellow to dark brown Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥95 %
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 79,20 €
    79,20 €
    1 * 500 mL
       79,20 €
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 127,00 €
    127,00 €
    1 * 1 L
       127,00 €
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 217,00 €
    217,00 €
    1 * 2,5 L
       217,00 €
  • Plastic drum
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 677,00 €
    677,00 €
    1 * 10 L
       677,00 €