Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chloroquinoline

2-Chloroquinoline

5 g
Catalogus # MOLE51515140-5G
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Molekula
2-Chloroquinoline
Catalogus # MOLE51515140-5G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  612-62-4
2-Chloroquinoline

5 g

CAS-nummer:  612-62-4
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:612-62-4
  • Formule:C₉H₆ClN
  • MDL-nummer:MFCD00006741
  • Molecular Weight:163.61 g/mol
  • Kokend Pt:266…267 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:38 °C
  • Dichtheid:1,2464 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:210-317-8
Specificaties

Specificaties

  • VPE:
    5 g

Specificaties

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.