o-Xyleen ≥98.0%, Reagent Grade
Catalogus # X1040-18L
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Stainless steel can
- VPE:18 L
- Seq:5267
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Vapor Density:3.7 (vs air)
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):Min. 98.0 %
- m-, p-Xylene (GC):Max. 1.0 %
- Ethyl benzene (GC):Max. 0.50 %
- Toluene (GC):Max. 0.50 %
- Autoignition Temperature:867 °F
- Explosion Limit:7 %
- Refractive Index:n20/D 1.505 (lit.)
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:106.17 g/mol
Merck index:12,10214
Kokend Pt:7.6 %(V)
Smelten Pt:-25 °C
Smelten Pt:–25 °C
Dichtheid:0.88 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:30 °C
EINECS:202-422-2
UN:1307
ADR:3,III
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:95-47-6
Formule:C₈H₁₀
MDL-nummer:MFCD00008519